Beskrivelse
- Specific for total MMP-1: recognizes pro MMP-1, active MMP-1 and MMP-1/TIMP-1 complex
- Range: 6.25-100ng/mL
- Sensitivity: 1.7ng/mL
- 5.5 hour protocol
Tekniske data
Tekniske data
| Antigen | MMP-1 |
| Analyseområde | 6.25 to 100ng/mL |
| Krydsreaktivitet | Human |
| Inkluderer | Microplate (12 x 8-well strip coated with Mouse Anti-MMP-1), Assay Buffer 1, Assay Buffer 2, 1mL Human MMP-1 standard (recombinant), Rabbit Anti-MMP-1 Antibody (lyophilised), donkey Anti-Rabbit HRP (lyophilised), Wash Buffer, TMB Substrate |
| Mængde | Each |
| Prøvetype | Cell Culture Supernatant, Serum, Plasma |
| Følsomhed | 1.7 ng/mL |
| Samlet analysetid | 5.5 hr. |
| Indhold og opbevaring | -15°C to -30°C |
| Til brug med (applikation) | Measure MMP Protein levels |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- MMP-1,Human, Assay
- EUH210-Sikkerhedsdatablad kan på anmodning rekvireres.
- UNKNOWN ACUTE-(RPN2610:)100% af blandingen består af komponenter med ukendt toksicitet.
- UNKNOWN AQUATIC-Indeholder (RPN2610:)100% komponenter, for hvilke faren for vandmiljøet ikke kendes.