Få mere at vide
R&D Systems™ Biotinylated Alkyne
Artikelnummer. 18789108
Skift visning
Mængde:
500 μg
Artikelnummer. Mængde
18789108 500 μg
1 options
Artikelnummer. 18789108 Leverandør R&D Systems™ Leverandørnr. ES100500
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Indeholder
  • Highly specific to the azido group.
  • Can be linked to the azido group through click chemistry.
  • Versatile for detection through the biotin moiety.
Detection Reagent
Provided in 20mM Tris, pH 8.0
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Mængde 500 μg
Molekylær formel C19H31N3O5S
Formel vægt 413.53 Da