missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

[Biotinylamidoethyl]-dithiomethylenemalonic Acid Bis(4-aminobutyric Acid), TRC

Artikelnummer. 30348037
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30348037 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30348037 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB3942005MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale [Biotinylamidoethyl]-dithiomethylenemalonic Acid Bis(4-aminobutyric Acid)
CAS 1322625-02-4
Molekylær formel C26H42N6O9S3
Mængde 5 mg
InChI formel InChI=1S/C26H42N6O9S3/c33-18(6-2-1-5-17-22-16(15-42-17)30-26(41)32-22)27-12-14-44-43-13-9-19(34)31-23(24(39)28-10-3-7-20(35)36)25(40)29-11-4-8-21(37)38/h16-17,22-23H,1-15H2,(H,27,33)(H,28,39)(H,29,40)(H,31,34)(H,35,36)(H,37,38)(H2,30,32,41)/t16-,17-,22-/m0/s1
SMIL OC(=O)CCCNC(=O)C(NC(=O)CCSSCCNC(=O)CCCC[C@@H]1SC[C@@H]2NC(=O)N[C@H]12)C(=O)NCCCC(=O)O
IUPAC navn 4-[[2-[3-[2-[5-[(3aS,4S,6aR)-2-oxo-1,3,3a,4,6,6a-hexahydrothieno[3,4-d]imidazol-4-yl]pentanoylamino]ethyldisulfanyl]propanoylamino]-3-(3-carboxypropylamino)-3-oxopropanoyl]amino]butanoic acid
Molekylvægt (g/mol) 678.84
Formel vægt 678.2175
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.