Få mere at vide
Biotinyl Tyramid, TRC
Artikelnummer. 30133131
Skift visning
Mængde:
100 mg
1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30133131 100 mg
30003617 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30133131 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB397770100MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 41994-02-9
Molekylær formel C18 H25 N3 O3 S
Molekylvægt (g/mol) 363.47
Synonym [3aS-(3aα,4β,6aα)]-Hexahydro-N-[2-(4-hydroxyphenyl)ethyl]-2-oxo-, 1H-thieno[3,4-d]imidazole-5-pentanamide;
IUPAC navn 5-[(3aS,4S,6aR)-2-oxo-1,3,3a,4,6,6a-hexahydrothieno[3,4-d]imidazol-4-yl]-N-[2-(4-hydroxyphenyl)ethyl]pentanamid
SMIL Oc1ccc(CCNC(=O)CCCC[C@@H]2SC[C@@H]3NC(=O)N[C@H]23)cc1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Biotinyl Tyramide
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 100 mg
InChI formel InChI=1S/C18H25N3O3S/c22-13-7-5-12(6-8-13)9-10-19-16(23)4-2-1-3-15-17-14(11-25-15)20-18(24)21-17/h5-8,14-15,17,22H,1-4,9-11H2,(H,19,23)(H2,20,21,24)/t14-,15-,17-/m0/s1
Formel vægt 363.1617
Procent renhed >95%