Få mere at vide
(+)-Biotinyl 3,6,9-Trioxaundecanediamine, TRC
Artikelnummer. 30337602
Skift visning
Mængde:
50 mg
Artikelnummer. Mængde
30337602 50 mg
1 options
Artikelnummer. 30337602 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB39504550MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemisk navn eller materiale (+)-Biotinyl 3,6,9-Trioxaundecanediamine
CAS 359860-27-8
Molekylær formel C18H34N4O5S
Mængde 50 mg
Synonym (3aS,4S,6aR)-N-[2-[2-[2-(2-Aminoethoxy)ethoxy]ethoxy]ethyl]hexahydro-2-oxo-1H-thieno[3,4-d]imidazole-4-pentanamide, EZ-Link Amine-PEO3-Biotin, EZ-Link Biotin-PEO-LC Amine
InChI formel InChI=1S/C18H34N4O5S/c19-5-7-25-9-11-27-12-10-26-8-6-20-16(23)4-2-1-3-15-17-14(13-28-15)21-18(24)22-17/h14-15,17H,1-13,19H2,(H,20,23)(H2,21,22,24)/t14-,15-,17-/m0/s1
SMIL NCCOCCOCCOCCNC(=O)CCCC[C@@H]1SC[C@@H]2NC(=O)N[C@H]12
IUPAC navn 5-[(3aS,4S,6aR)-2-oxo-1,3,3a,4,6,6a-hexahydrothieno[3,4-d]imidazol-4-yl]-N-[2-[2-[2-(2-aminoethoxy)ethoxy]ethoxy]ethyl]pentanamid
Molekylvægt (g/mol) 418.55