Få mere at vide
Biotinidase/BTD Antibody, DyLight 680, R&D Systems™
Artikelnummer. 18067017 Shop alle Bio Techne produkter
Skift visning
Mængde:
0.1 mL
Pakningsstørrelse:
0.1ml
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
18067017 0.1 mL 0.1ml
1 options
Artikelnummer. 18067017 Leverandør Novus Biologicals Leverandørnr. NBP297093FR
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Polyclonal Antibody
Biotinidase/BTD Polyclonal specifically detects Biotinidase/BTD in Human samples. It is validated for ELISA/Immunohistochemistry/Immunohistochemistry (Paraffin)/Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Antigen Biotinidase/BTD
Applikationer ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Klassifikation Polyclonal
Konjugeret DyLight 680
Formulering 50 mM Sodium Borate
Gene Alias biotinase, biotinidase, EC 3.5.1, EC 3.5.1.12
Værtsarter Rabbit
Immunogen Produced in rabbits immunized with purified, recombinant Biotinidase/BTD (P43251; Met1-Asp543).
Oprensningsmetode Affinity purified
Mængde 0.1 mL
Regulatorisk status RUO
Forskningsdisciplin Signal Transduction
Primær eller sekundær Primary
Gen-id (Entrez) 686
Målarter Human
Indhold og opbevaring Store at 4°C in the dark.
Produkttype Antibody
Form Purified
Isotype IgG
Produktlinje Novus