Få mere at vide
Invitrogen™ Biotin XX Tyramid SuperBoost™ Kit, Streptavidin
Artikelnummer. 15585055
Skift visning
Mængde:
150 dias
Pakningsstørrelse:
1 sæt
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15585055 150 dias 1 sæt
1 options
Artikelnummer. 15585055 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. B40931
Følg Workflowet - Udforsk besparelserne
Brug rabatkode 27967
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
SuperBoost™ tyramidsignalamplifikation er den mest følsomme metode til påvisning af lavt mange mål i multiplekserbar fluorescerende immuncytokemi (ICC), immunhistokemi (IHC) og in situ hybridisering (ISH).
SuperBoost™ tyramidsignalamplifikation er den mest følsomme metode til påvisning af lavt mange mål i multiplekserbar fluorescerende immuncytokemi (ICC), immunhistokemi (IHC) og in situ hybridisering (ISH). SuperBoost kits kombinerer lysstyrken af AlexaFluor™ farvestoffer med den overlegne signalforstærkning af en poly-HRP-medieret tyramidmærkningsreaktion for at producere en følsomhed 10-200 gange større end standardmetoder. For enestående forskning, SuperBoost kits skærper dine resultater for klar synlighed på kritiske områder, som standard billedbehandlingsmetoder ikke kan afsløre.
SuperBoost kits er enkle at bruge og nemt tilpasses standard ICC, IHC eller FISH eksperimentelle protokoller, ved brug af enhver celle eller vævstype. Celler mærket ved hjælp af en SuperBoost sættet kan afbildes ved hjælp af enhver type mikroskop, hvilket giver multipleksbilleder i høj opløsning. Dette særlige sæt indeholder biotin XX-tyramid med HRP-konjugeret streptavidin. Til detektion og yderligere signalamplifikation anvendes konjugeret streptavidin til at påvise specifikt aflejret biotin XX.
Funktioner af SuperBoost sæt inkluderer:
• Overlegen følsomhed til påvisning af lavt niveau eller svært at detektere mål ved fluorescerende billeddannelse
• Enkel protokol og detektion ved hjælp af standardfiltre
• Velegnet til —multiplex-billeder i høj opløsning, co-mærke med DAPI, sekundære antistoffer og andet SuperBoost sæt
• Kræver 10-100 gange mindre primært antistof end standard ICC/IHC/ISH eksperimenter
SuperBoost kits er baseret på tyramidsignalamplifikationssystemet, som bruger den katalytiske aktivitet af peberrodsperoxidase (HRP) til at generere højdensitetsmærkning af et målprotein eller nukleinsyresekvens in situ. Et typisk ICC/IHC/ISH-eksperiment ved hjælp af en SuperBoost kit kræver 10-100 gange mindre primært antistof end standard ICC/IHC/ISH eksperimenter. SuperBoost kits tilbyder overlegen specifik signalintensitet over baggrunden, så protokollen er let optimeret til at detektere specifikt signal i prøver, hvor høj endogen autofluorescens observeres.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Konjugeret Biotin-XX
Mængde 150 dias
Indhold og opbevaring 1 sæt tilstrækkeligt til 150 objektglas (18 x 18 mm), indeholdende: Blokeringsbuffer (1 x), 22,5 ml
  • HRP-konjugeret streptavidin (1 x), 22,5 ml
  • Biotin-XX tyramidreagens
  • Hydrogenperoxid (stabiliseret 3% opløsning
  • Forsendelsestilstand Godkendt til forsendelse ved stuetemperatur eller på våd is
    Produktlinje SuperBoost
    Produkttype Tyramidsæt