Få mere at vide
Invitrogen™ Biotin XX Tyramid SuperBoost™ Kit, ged anti-kanin IgG
Beskrivelse
SuperBoost™ tyramidsignalamplifikation er den mest følsomme metode til påvisning af lavt mange mål i multiplekserbar fluorescerende immuncytokemi (ICC), immunhistokemi (IHC) og in situ hybridisering (ISH).
Funktioner:
- Høj følsomhed til påvisning af lavt niveau eller svært at detektere mål ved fluorescerende billeddannelse
- Enkel protokol og detektion ved hjælp af standardfiltre
- Velegnet til multiplex-billeder i høj opløsning, co-label med DAPI, sekundære antistoffer og andre SuperBoost sæt
- Kræver 10-100 gange mindre primært antistof end standard ICC/IHC/ISH eksperimenter
Advantages:
- Poly-HRP forbedring: Adskillige HRP-enzymer er konjugeret med korte polymerer, hvilket forbedrer signalet flere gange i forhold til almindelige HRP-systemer
- Reaktionsstopløsning: Medtag en HRP-stopopløsning for at standse HRP-reaktionen
- Reduktion af baggrund: Inkluder blokkere til eliminering eller reduktion af endogen peroxidase og fluorescerende baggrundssignaler
Holdbarhed:
- Stabil i 6 måneder efter modtagelse
Tekniske data
Tekniske data
| Tilstrækkelig til | 150 dias |
| Produkttype | SuperBoost™ Kit |
| Indhold og opbevaring | 2 °C til 8 °C •Blokeringsbuffer (1X): 22,5 ml, Poly-HRP-konjugeret gede-antimus sekundær antistof (1X): 22,5 ml, Biotin-XX tyramidreagens, brintoverilte (stabiliseret 3% opløsning): 28,5 ml, Reaktionsbuffer (20X): 6 ml, Reaktionsstopopløsning: 8 mg, Dimethylsulfoxid |
| Konjugeret | Biotin-XX |