Få mere at vide
Invitrogen™ Biotin-XX, SE (6-((6-((biotinoyl)amino)hexanoyl)amino)hexansyre, succinimidylester)
Artikelnummer. 11524167
Mængde:
100 mg
Pakningsstørrelse:
100mg
Artikelnummer. 11524167
Brand: Invitrogen™ B1606
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Biotin-XX, SE (6-((6-((biotinoyl)amino)hexanoyl)amino)hexansyre, succinimidylester)
Det amin-reaktive biotin-XX, SE kan bruges til at binde dette vigtige hapten til biomolekyler af interesse til efterfølgende påvisning med streptavidin, avidin eller NeutrAvidin™ biotinbindende protein. Dette molekyle har en 14 atoms spacer betegnet med 'XX' for at lette reaktivitet med molekylet og eventuel tilgængelighed af biotin til avidin eller streptavidin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Mængde 100 mg
Produkttype Biotin-XX SE
Indhold og opbevaring Opbevares i fryseren (-5 til -30 °C).
Kemisk reaktivitet Amin
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Reaktiv del Aktiv ester, succinimidylester
Etiket eller farvestof Biotin-XX
Etikettype Biotin og andre haptener