missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Biotin X, TRC

Artikelnummer. 30335400
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
500 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30335400 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30335400 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB395670500MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv

missing translation for 'validMainframeMsg'

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale N-Biotinylcaproic Acid
CAS 72040-64-3
Molekylær formel C16 H27 N3 O4 S
Mængde 500 mg
Synonym N-Biotinylcaproic Acid, 6-[[5-[(3aS,4S,6aR)-Hexahydro-2-oxo-1H-thieno[3,4-d]imidazol-4-yl]-1-oxopentyl]amino]hexanoic Acid, 6-[(Biotinyl)amino]hexanoic acid, 1H-Thieno[3,4-d]imidazole, Hexanoic Acid Deriv., 6-(Biotinylamino)caproic Acid, 6-Biotinamidocaproic Acid
InChI formel InChI=1S/C16H27N3O4S/c20-13(17-9-5-1-2-8-14(21)22)7-4-3-6-12-15-11(10-24-12)18-16(23)19-15/h11-12,15H,1-10H2,(H,17,20)(H,21,22)(H2,18,19,23)/t11-,12-,15-/m0/s1
SMIL OC(=O)CCCCCNC(=O)CCCC[C@@H]1SC[C@@H]2NC(=O)N[C@H]12
IUPAC navn 6-[5-[(3aS,4S,6aR)-2-oxo-1,3,3a,4,6,6a-hexahydrothieno[3,4-d]imidazol-4-yl]pentanoylamino]hexansyre
Molekylvægt (g/mol) 357.47
Formel vægt 357.1722
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.