Få mere at vide
Biotin X, TRC
Artikelnummer. 30336346
Skift visning
Mængde:
1 g
Artikelnummer. Mængde
30336346 1 g
1 options
Artikelnummer. 30336346 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB3956701G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Biotinylcaproic Acid
CAS 72040-64-3
Molekylær formel C16 H27 N3 O4 S
Mængde 1 g
Synonym N-Biotinylcaproic Acid, 6-[[5-[(3aS,4S,6aR)-Hexahydro-2-oxo-1H-thieno[3,4-d]imidazol-4-yl]-1-oxopentyl]amino]hexanoic Acid, 6-[(Biotinyl)amino]hexanoic acid, 1H-Thieno[3,4-d]imidazole, Hexanoic Acid Deriv., 6-(Biotinylamino)caproic Acid, 6-Biotinamidocaproic Acid
InChI formel InChI=1S/C16H27N3O4S/c20-13(17-9-5-1-2-8-14(21)22)7-4-3-6-12-15-11(10-24-12)18-16(23)19-15/h11-12,15H,1-10H2,(H,17,20)(H,21,22)(H2,18,19,23)/t11-,12-,15-/m0/s1
SMIL OC(=O)CCCCCNC(=O)CCCC[C@@H]1SC[C@@H]2NC(=O)N[C@H]12
IUPAC navn 6-[5-[(3aS,4S,6aR)-2-oxo-1,3,3a,4,6,6a-hexahydrothieno[3,4-d]imidazol-4-yl]pentanoylamino]hexansyre
Molekylvægt (g/mol) 357.47
Formel vægt 357.1722