Få mere at vide
Biotin, TRC
Artikelnummer. 17947564
Skift visning
Mængde:
500 mg
1 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17947564 500 mg
17979854 1 g
17908604 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 17947564 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB389040500MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 13-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 58-85-5
Molekylær formel C10 H16 N2 O3 S
Molekylvægt (g/mol) 244.31
Synonym 1H-Thieno[3,4-d]imidazole-4-pentanoic acid, hexahydro-2-oxo-, [3aS-(3aα,4β,6aα)]-, Biotin (8CI), (3aS,4S,6aR)-Hexahydro-2-oxo-1H-thieno[3,4-d]imidazole-4-pentanoic acid, (+)-Biotin, (+)-cis-Hexahydro-2-oxo-1H-thieno[3,4]imidazole-4-valeric acid, 5-((3aS,4S,6aR)-2-Oxohexahydro-1H-thieno[3,4-d]imidazol-4-yl)pentanoic acid, Biodermatin, Bioepiderm, Bios II, Coenzyme R, D(+)-Biotin, D-Biotin, Factor S, Factor S (vitamin), Lutavit H2, MD 1003, Medebiotin, Meribin, NSC 63865, Rovimix H 2, Vitamin B7, Vitamin H, Vitamin I, cis-(+)-Tetrahydro-2-oxothieno[3,4]imidazoline-4-valeric acid, d-Biotin
IUPAC navn 5-[(3aS,4S,6aR)-2-oxo-1,3,3a,4,6,6a-hexahydrothieno[3,4-d]imidazol-4-yl]pentansyre
SMIL OC(=O)CCCC[C@@H]1SC[C@@H]2NC(=O)N[C@H]12
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Biotin
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 500 mg
InChI formel InChI=1S/C10H16N2O3S/c13-8(14)4-2-1-3-7-9-6(5-16-7)11-10(15)12-9/h6-7,9H,1-5H2,(H,13,14)(H2,11,12,15)/t6-,7-,9-/m0/s1
Formel vægt 244.0882
Procent renhed >95%