Få mere at vide
(-)-Biotin Sulfoxid, TRC
Artikelnummer. 30008506
Skift visning
Mængde:
10 mg
50 mg
250 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30008506 50 mg
30004500 10 mg
30007523 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30008506 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB38904550MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 3376-83-8
Molekylær formel C10 H16 N2 O4 S
Molekylvægt (g/mol) 260.31
Synonym 1H-Thieno[3,4-d]imidazole-4-pentanoic acid, hexahydro-2-oxo-, 5-oxide, [3aS-(3aα,4β,5β,6aα)]-, Biotin, 5-oxide (7CI), Biotin, 5-oxide, (-)- (8CI), Biotin, L-S-oxide (6CI), (-)-Biotin sulfoxide, Biotin l-sulfoxide, Biotin sulfoxide
IUPAC navn 5-[(3aS,4R,6aR)-2,5-dioxo-1,3,3a,4,6,6a-hexahydrothieno[3,4-d]imidazol-4-yl]pentansyre
SMIL OC(=O)CCCC[C@@H]1[C@H]2NC(=O)N[C@H]2CS1=O
Specifications
Kemisk navn eller materiale (-)-Biotin Sulfoxide
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 50 mg
InChI formel InChI=1S/C10H16N2O4S/c13-8(14)4-2-1-3-7-9-6(5-17(7)16)11-10(15)12-9/h6-7,9H,1-5H2,(H,13,14)(H2,11,12,15)/t6-,7+,9-,17?/m0/s1
Formel vægt 260.0831
Procent renhed >95%