Få mere at vide
(-)-Biotin Sulfoxide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (-)-Biotin Sulfoxide |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C10H16N2O4S/c13-8(14)4-2-1-3-7-9-6(5-17(7)16)11-10(15)12-9/h6-7,9H,1-5H2,(H,13,14)(H2,11,12,15)/t6-,7+,9-,17?/m0/s1 |
| Formel vægt | 260.0831 |
| Procent renhed | >95% |