Få mere at vide
Biotin Sulfon, TRC
Artikelnummer. 30004950
Skift visning
Mængde:
500 mg
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30004950 500 mg
30004663 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30004950 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB389055500MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 27-10-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 40720-05-6
Molekylær formel C10 H16 N2 O5 S
Molekylvægt (g/mol) 276.31
Synonym 1H-Thieno[3,4-d]imidazole-4-pentanoic acid, hexahydro-2-oxo-, 5,5-dioxide, [3aS-(3aα,4β,6aα)]-, Biotin, 5,5-dioxide (7CI), Biotin sulfone
IUPAC navn 5-[(3aS,4S,6aR)-2,5,5-trioxo-1,3,3a,4,6,6a-hexahydrothieno[3,4-d]imidazol-4-yl]pentansyre
SMIL OC(=O)CCCC[C@H]1[C@H]2NC(=O)N[C@H]2CS1(=O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Biotin Sulfone
Mængde 500 mg
InChI formel InChI=1S/C10H16N2O5S/c13-8(14)4-2-1-3-7-9-6(5-18(7,16)17)11-10(15)12-9/h6-7,9H,1-5H2,(H,13,14)(H2,11,12,15)/t6-,7-,9-/m0/s1
Formel vægt 276.078