Få mere at vide
R&D Systems™ Biotin-PEG3-Azide
Artikelnummer. 18756335
Skift visning
Mængde:
50 mg
Artikelnummer. Mængde
18756335 50 mg
1 options
Artikelnummer. 18756335 Leverandør R&D Systems™ Leverandørnr. 7524/50
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1765.00 DKK
    1665.30 DKK / 50mg
    Spare 99.70 DKK
    5% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-10-2026
A Tocris product, part of R&D Systems. Biotin with PEG linker and reactive click handle
Biotin-PEG3-Azide is a biotinylation reagent for labeling alkyne-containing biomolecules either via Cu(I)-catalyzed Azide-Alkyne Click Chemistry reaction (CuAAC) or via Cu(I)-free Strain-Promoted Alkyne-Azide Click Chemistry (SPAAC) reaction with cyclooctyne derivatives.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (3 AS,4 S,6 aR)-N-[2-[2-[2-(2-Azidoethoxy)ethoxy]ethoxy]ethyl]hexahydro-2-oxo-1 H-thieno[3,4-d]imidazole-4-pentanamide
CAS 875770-34-6
Mængde 50 mg
Produktlinje Tocris
Mål General Laboratory Research Reagent
Molekylær formel C18H32N6O5S
Renhed 0.95