Få mere at vide
Biotin NHS, TRC
Artikelnummer. 30413962
Skift visning
Mængde:
250 mg
Artikelnummer. Mængde
30413962 250 mg
1 options
Artikelnummer. 30413962 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCS689500250MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 20-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Succinimido-(+)-biotin
CAS 35013-72-0
Molekylær formel C14 H19 N3 O5 S
Mængde 250 mg
Synonym N-Succinimido (+)-Biotin
InChI formel InChI=1S/C14H19N3O5S/c18-10-5-6-11(19)17(10)22-12(20)4-2-1-3-9-13-8(7-23-9)15-14(21)16-13/h8-9,13H,1-7H2,(H2,15,16,21)/t8-,9-,13-/m0/s1
SMIL O=C(CCCC[C@@H]1SC[C@@H]2NC(=O)N[C@H]12)ON3C(=O)CCC3=O
IUPAC navn (2,5-dioxopyrrolidin-1-yl) 5-[(3aS,4S,6aR)-2-oxo-1,3,3a,4,6,6a-hexahydrothieno[3,4-d]imidazol-4-yl]pentanoat
Molekylvægt (g/mol) 341.38
Formel vægt 341.1045