Få mere at vide
(+)-Biotin N-succinimidylester, 98%
Beskrivelse
(+)-Biotin N-succinimidylester bruges til koblingsreaktioner til aminosyrer, peptider og proteiner gennem primære aminer. Det bruges som aminoreaktivt biotinreagens og til fremstilling af biotinylerede overflader eller polypeptider.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (+)-Biotin N-succinimidyl ester |
| Smeltepunkt | 212 °C til 215 °C |
| Farve | Hvid |
| Mængde | 1 g |
| Beilstein | 4720781 |
| Opløselighedsinformation | Opløselig i dimethylformamid ?50 mg/ml (stabil i mindst en måned i tør DMF). Opløselig i dimethylsulfoxid (DMSO). |
| Formel vægt | 341.4 |
| Procent renhed | 98% |
| Fysisk form | Pulver |