Få mere at vide
(+)-Biotin N-succinimidylester, 98%
Artikelnummer. 11440031
Skift visning
Mængde:
50 mg
0.25 g
1 g
Pakningsstørrelse:
0.25g
1g
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11440031 0.25 g 0.25g
11430031 50 mg 50mg
11450031 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11440031 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 044771.01
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 25-08-2026
Ved koblingsreaktioner til aminosyrer, peptider og proteiner gennem primære aminer | CAS: 35013-72-0 | C14H19N3O5S | 341,382 g/mol
(+)-Biotin N-succinimidylester bruges til koblingsreaktioner til aminosyrer, peptider og proteiner gennem primære aminer. Det bruges som aminoreaktivt biotinreagens og til fremstilling af biotinylerede overflader eller polypeptider.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 35013-72-0
Molekylær formel C14H19N3O5S
Molekylvægt (g/mol) 341.382
MDL nummer MFCD00078531
InChI nøgle YMXHPSHLTSZXKH-RVBZMBCESA-N
Synonym +-biotin n-hydroxysuccinimide ester, biotin-nhs, biotin nhs, 2,5-dioxopyrrolidin-1-yl 5-3as,4s,6ar-2-oxohexahydro-1h-thieno 3,4-d imidazol-4-yl pentanoate, n-hydroxysuccinimidobiotin, d-biotinyl-osu, biotin-osu, n-succinimidyl d-biotinate, bhse, biotin n-hydroxysuccinimide ester
PubChem CID 6710714
IUPAC navn (2,5-dioxopyrrolidin-1-yl) 5-[(3aS,4S,6aR)-2-oxo-1,3,3a,4,6,6a-hexahydrothieno[3,4-d]imidazol-4-yl]pentanoat
SMIL C1CC(=O)N(C1=O)OC(=O)CCCCC2C3C(CS2)NC(=O)N3
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (+)-Biotin N-succinimidyl ester
Smeltepunkt 212°C to 215°C
Farve Hvid
Mængde 0.25 g
Beilstein 4720781
Opløselighedsinformation Soluble in Dimethylformamide ?50mg/mL (Stable for at least one month in dry DMF). Soluble in Dimethyl sulfoxide(DMSO).
Formel vægt 341.4
Procent renhed 98%
Fysisk form Pulver