Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals (+)-Biotin N-hydroxysuccinimidester, 98 %
Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkterBeskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (+)-Biotin N-hydroxysuccinimide ester |
| CAS min % | 97.5 |
| CAS Max % | 100.0 |
| Smeltepunkt | 202,3 °C til 202,7 °C |
| Farve | Hvid |
| Elementær analyse | 48,03 til 50,49 % C, 12,00 til 12,62 % N |
| Infrarødt spektrum | Autentisk |
| Analyseprocentområde | 98% |
| Emballage | Glasflaske |
| Mængde | 250 mg |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- (+)-Biotin N-hydroxysuccinimide ester, 98%