missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

(+)-Biotin Methyl Ester, TRC

Artikelnummer. 30330293
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
25 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30330293 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30330293 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB39048025MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale (+)-Biotin Methyl Ester
CAS 608-16-2
Molekylær formel C11 H18 N2 O3 S
Mængde 25 mg
Synonym D-(+)-Biotin Methyl Ester, Methyl Biotinate, d-Biotin Methyl Ester, Biotin Methyl Ester, [3aS-(3aα,4β,6aα)]-Hexahydro-2-oxo-1H-thieno[3,4-d]imidazole-4-pentanoic Acid Methyl Ester, (3aS,4S,6aR)-Hexahydro-2-oxo-1H-thieno[3,4-d]imidazole-4-pentanoic Acid Methyl Ester
InChI formel InChI=1S/C11H18N2O3S/c1-16-9(14)5-3-2-4-8-10-7(6-17-8)12-11(15)13-10/h7-8,10H,2-6H2,1H3,(H2,12,13,15)/t7?,8-,10?/m0/s1
SMIL COC(=O)CCCC[C@@H]1SCC2NC(=O)NC12
IUPAC navn methyl 5-[(4S)-2-oxo-1,3,3a,4,6,6a-hexahydrothieno[3,4-d]imidazol-4-yl]pentanoate
Molekylvægt (g/mol) 258.34
Formel vægt 258.1038
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.