Få mere at vide
MedChemExpress Biotin LC hydrazide
Artikelnummer. 16456357
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
Artikelnummer. Mængde
16456357 5 mg
1 options
Artikelnummer. 16456357 Leverandør MedChemExpress Leverandørnr. HY101885
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 17-11-2026
MedChemExpress Biotin LC hydrazide is a long chain protein modification reagent, which can transform periodate-oxidized glycoproteins.
Tekniske data
Mængde 5 mg
Produkttype Biochemical Assay Reagents
Indhold og opbevaring 4°C, protect from light ∣ In solvent : -80°C, 6 months ∣ -20°C, 1 month (protect from light)
Forsendelsestilstand Room temperature
CAS 109276-34-8
Molekylvægt (g/mol) 371.5 g/mol
Opløselighed DMSO : 31 mg/mL (83.45 mM; Need ultrasonic)
Synonym Biotinamidocaproyl hydrazide ∣ BACH ∣ (+)-Biotinamidohexanoic Acid hydrazide ∣ Biotin Aminocaproyl Hydrazide