Få mere at vide
MedChemExpress Biotin Hydrazide
Artikelnummer. 16484256
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
16484256 100 mg
1 options
Artikelnummer. 16484256 Leverandør MedChemExpress Leverandørnr. HY100215
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-11-2026
MedChemExpress Biotin Hydrazide is a carbonyl-reactive biotinylation reagent, which is a carbonyl probe.
Tekniske data
Mængde 100 mg
Produkttype Biochemical Assay Reagents
Indhold og opbevaring Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years ∣ In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month
Forsendelsestilstand Room temperature
CAS 66640-86-6
Molekylvægt (g/mol) 258.34 g/mol
Opløselighed DMSO : 6.6 mg/mL (25.55 mM; Need ultrasonic and warming) ∣ H2O : 2 mg/mL (7.74 mM; Need ultrasonic)