Få mere at vide
Invitrogen™ Biotin-HRP (biotinyleret peroxidase)
Artikelnummer. 10324693
Skift visning
Mængde:
5 mg
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10324693 5 mg Hver
1 options
Artikelnummer. 10324693 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. 432040
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1724.00 DKK
    1292.65 DKK / 5mg
    Spare 431.35 DKK
    25% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Biotin-HRP (biotinyleret peroxidase)
Reaktivitet: Reagerer med streptavidin og avidinkonjugater.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring Opbevares i køleskab ved 2 °C til 8 °C
Form Væske
Etiket eller farvestof HRP (peberrodsperoxidase)
Forsendelsestilstand Våd is
Mængde 5 mg
compliance-icons
Produktidentifikator
  • BIOTINYLATED PEROXIDASE
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Hudsensibilisering Kategori 1
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P272-Tilsmudset arbejdstøj bør ikke fjernes fra arbejdspladsen.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P333+P313-Ved hudirritation eller udslet: Søg lægehjælp.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
  • P362+P364-Alt tilsmudset tøj tages af og vaskes inden genanvendelse.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: 2-methyl-3(2H)-isothiazolone
Må kun benyttes til forskningsformål. Må ikke anvendes ved diagnostiske procedurer.