missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Biotin HPDP, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Biotin HPDP |
| CAS | 129179-83-5 |
| Molekylær formel | C24 H37 N5 O3 S3 |
| Mængde | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C24H37N5O3S3/c30-20(10-4-3-9-19-23-18(17-33-19)28-24(32)29-23)25-13-6-1-2-7-14-26-21(31)12-16-34-35-22-11-5-8-15-27-22/h5,8,11,15,18-19,23H,1-4,6-7,9-10,12-14,16-17H2,(H,25,30)(H,26,31)(H2,28,29,32)/t18-,19-,23-/m0/s1 |
| SMIL | O=C(CCCC[C@@H]1SC[C@@H]2NC(=O)N[C@H]12)NCCCCCCNC(=O)CCSSc3ccccn3 |
| IUPAC navn | 5-[(3aS,4S,6aR)-2-oxo-1,3,3a,4,6,6a-hexahydrothieno[3,4-d]imidazol-4-yl]-N-[6-[3-(pyridin-2-yldisulfanyl)propanoylamino]hexyl]pentanamide |
| Molekylvægt (g/mol) | 539.78 |
| Formel vægt | 539.2059 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?