Tekniske data
| Indhold og opbevaring | Store at -20°. Avoid freeze/thaw cycles. |
| Produktlinje | Novus |
| Mængde | 1 mg |
| Til brug med (applikation) | Synthetic Geldanamycin-Biotin 98% Pure. Purple Solid. Soluble in DMSO. |
| Type | Geldanamycin |
| Etiket eller farvestof | Biotin |