Få mere at vide
Biotin Diacid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-[(3aS,4S,6aR)-2-Oxohexahydrothieno[3,4-d]imidazol-4-yl]butane-1,1-dicarboxylic Acid |
| CAS | 57671-79-1 |
| Molekylær formel | C11 H16 N2 O5 S |
| Mængde | 1 mg |
| Synonym | 2-[3-[(3aS,4S,6aR)-Hexahydro-2-oxo-1H-thieno[3,4-d]imidazol-4-yl]propyl]propanedioic Acid, Propanedioic acid, [3-(hexahydro-2-oxo-1H-thieno[3,4-d]imidazol-4-yl)propyl]-, [3aS-(3aα,4β,6aα)]- (9CI), 1H-Thieno[3,4-d]imidazole, propanedioic acid deriv., 2-[3-[(3aS,4S,6aR)-Hexahydro-2-oxo-1H-thieno[3,4-d]imidazol-4-yl]propyl]propanedioic acid, Biotin Diacid, Biotin Imp. B (EP) |
| InChI formel | InChI=1S/C11H16N2O5S/c14-9(15)5(10(16)17)2-1-3-7-8-6(4-19-7)12-11(18)13-8/h5-8H,1-4H2,(H,14,15)(H,16,17)(H2,12,13,18)/t6-,7-,8-/m0/s1 |
| SMIL | OC(=O)C(CCC[C@@H]1SC[C@@H]2NC(=O)N[C@H]12)C(=O)O |
| IUPAC navn | 2-[3-[(3aS,4S,6aR)-2-oxo-1,3,3a,4,6,6a-hexahydrothieno[3,4-d]imidazol-4-yl]propyl]propanedioic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 288.32 |
| Formel vægt | 288.078 |