Få mere at vide
MedChemExpress Biotin-DADOO
Artikelnummer. p-200104427
Encompass_Preferred
Mængde:
10 mg
50 mg
Artikelnummer. 16418778
Brand: MedChemExpress HYD0980
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
MedChemExpress Biotin-DADOO is a biotinylation reagent, which can be used to synthesize a biotin-estradiol conjugate (i.e., biotin-DADOO-estradiol) to develop a direct, broad range enzyme immunoassay to measure plasma estradiol concentrations.
Tekniske data
Mængde 10 mg
Produkttype Biochemical Assay Reagents
Indhold og opbevaring Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years ∣ In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month
Forsendelsestilstand Room temperature
CAS 138529-46-1
Molekylvægt (g/mol) 374.5 g/mol
Opløselighed DMSO : 100 mg/mL (267.02 mM; Need ultrasonic) ∣ H2O : ≥ 100 mg/mL (267.02 mM)
Synonym Biotinyl-3,6-dioxaoctanediamine ∣ EZ-Link Amine-PEO2-Biotin
Mål HBV
Korrektion af produktindhold
Fisher Scientific Encompass-programmet tilbyder varer, som ikke er en del af vores distributionsportefølje. Disse produkter har typisk ikke billeder eller detaljerede beskrivelser. Vi er dog forpligtet til at forbedre din shoppingoplevelse. Brug formularen nedenfor til at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.