Få mere at vide
Molecular Probes™ Biotin Alkyn (PEG4 carboxamid-Propargyl Biotin)
Mængde:
1 mg
Pakningsstørrelse:
1mg
Beskrivelse
Haptenet, biotinazidet er reaktivt med terminalt via en kobberkatalyseret klikreaktion. Biotin kan efterfølgende påvises med streptavidin, avidin el NeutrAvidin™ biotinbindende protein.
Tekniske data
Tekniske data
| Format | Fast stof |
| Mængde | 1 mg |
| Produkttype | Biotin Alkyn |
| Molekylvægt (g/mol) | 528,66 Da |
| Opløselighed | DMSO (dimethylsulfoxid) |
| Indhold og opbevaring | Opbevar kl≤ -20 °C og opbevares tørret. |
| Kemisk reaktivitet | Azid |
| Reaktiv gruppe | Alkyn |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
| Reaktiv del | Alkyn |
| Vis mere |