Få mere at vide
Invitrogen™ Biotin-4-fluorescein
Beskrivelse
Biotin-4-fluorescein kan bruges til at kvantificere tilgængelige biotinbindingssteder eller koncentrationen af avidin eller streptavidin gennem den stærke slukning, der er forbundet med, når dette molekyle binder til avidin.
For at lave en koncentreret lageropløsning på op til 1 mM, opløs i enten anhydr DMSO, DMF eller 100% methanol. Lageropløsninger bør opbevares frosne, tørre og beskyttes mod lys.
Tekniske data
Tekniske data
| Mængde | 5 mg |
| Produkttype | Biotin-4-fluorescein |
| Molekylvægt (g/mol) | 644.7 |
| Indhold og opbevaring | Opbevares ved stuetemperatur og beskyttes mod lys. |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
| Etiket eller farvestof | FITC (fluorescein) |
| Emission | 523 nm |
| Excitation | 494 nm |
Må kun benyttes til forskningsformål. Må ikke anvendes ved diagnostiske procedurer.