Få mere at vide
(+)-Biotin 4-Amidobenzoic syre, natriumsalt, TRC
Artikelnummer. 30337872
Skift visning
Mængde:
1 g
Artikelnummer. Mængde
30337872 1 g
1 options
Artikelnummer. 30337872 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB3890601G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (+)-Biotin 4-Amidobenzoic Acid, Sodium Salt
CAS 102418-74-6
Renhedsgrad noter HPLC
Molekylær formel C17 H20 N3 O4 S . Na
Mængde 1 g
InChI formel InChI=1S/C17H21N3O4S.Na/c21-14(18-11-7-5-10(6-8-11)16(22)23)4-2-1-3-13-15-12(9-25-13)19-17(24)20-15;/h5-8,12-13,15H,1-4,9H2,(H,18,21)(H,22,23)(H2,19,20,24);/q;+1/p-1/t12?,13-,15?;/m0./s1
SMIL [Na+].[O-]C(=O)c1ccc(NC(=O)CCCC[C@@H]2SCC3NC(=O)NC23)cc1
IUPAC navn natrium; 4-[5-[(4S)-2-oxo-1,3,3a,4,6,6a-hexahydrothieno[3,4-d]imidazol-4-yl]pentanoylamino]benzoat
Molekylvægt (g/mol) 385.41
Formel vægt 385.1072
Procent renhed >95