missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Biotin-[2-(2-pyridyldithio)ethylamide], TRC

Artikelnummer. 30337037
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
100 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30337037 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30337037 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB391500100MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Biotin-[2-(2-pyridyldithio)ethylamide]
CAS 112247-65-1
Molekylær formel C17 H24 N4 O2 S3
Mængde 100 mg
InChI formel InChI=1S/C17H24N4O2S3/c22-14(18-9-10-25-26-15-7-3-4-8-19-15)6-2-1-5-13-16-12(11-24-13)20-17(23)21-16/h3-4,7-8,12-13,16H,1-2,5-6,9-11H2,(H,18,22)(H2,20,21,23)/t12-,13-,16-/m0/s1
SMIL O=C(CCCC[C@@H]1SC[C@@H]2NC(=O)N[C@H]12)NCCSSc3ccccn3
IUPAC navn 5-[(3aS,4S,6aR)-2-oxo-1,3,3a,4,6,6a-hexahydrothieno[3,4-d]imidazol-4-yl]-N-[2-(pyridin-2-yldisulfanyl)ethyl]pentanamide
Molekylvægt (g/mol) 412.59
Formel vægt 412.1061
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.