Få mere at vide
Tocris Bioscience™ Biotin-11-dUTP
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 18705348
Skift visning
Mængde:
200 μL
Artikelnummer. Mængde
18705348 200 μL
1 options
Artikelnummer. 18705348 Leverandør Tocris Bioscience™ Leverandørnr. 6571/200UL
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Biotin-labeled dUTP
Biotin-11-dUTP is a biotin-labeled dUTP. Commonly used in PCR, nick translation, and reverse transcription. Also frequently used in apoptosis assays. Biotin-labeled DNA may be detected with streptavidin-HRP conjugates.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2 '-Deoxy-5-[(1 E)-3-[[6-[[5-[(3 AS,4 S,6 aR)-hexahydro-2-oxo-1 H-thieno[3,4-d]imidazol-4-yl]-1-oxopentyl]amino]-1-oxohexyl]amino]-1-propen-1-yl]uridine 5 '-(tetra(triethylammonium) triphosphate)
Mængde 200 μL
Mål Buffers, Chelators and Reagents
Molekylær formel C28H45N6O17P3S0.4(C2H5)3N
Renhed 95%