Få mere at vide
Agilent BioTek Skive Biomagnetisk Separation Carrier Tilbehør
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 11997411 Shop alle Agilent BioTek produkter
Type:
96-brønds ringmagnet
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11997411
Brand: Agilent BioTek 7102216
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Muliggør biomagnetisk separation med høj styrke
  • Magnet ring
  • Udseende
  • Til indføring i skivers biomagnetiske separationsholdere
  • Perler trukket til 4-zoner ring i brøndbunden
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Type 96-brønds ringmagnet
Til brug med (udstyr) 405 LS mikropladeskive, 405 Touch mikropladevasker, EL406 Mikroplade skive, ELx 405 Multiflo FX mikropladevasker