Få mere at vide
Agilent BioTek Mikroplade skive flade magneter
Shop alle Agilent BioTek produkter
Type:
96-brønds flad magnet
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
I fladbundet brønd, perler trukket til bånd hen over brøndbunden. I rundbundet brønd, perler trukket til knap forneden.
Ordreinfo
Til brug med: 405 LS, 405 Touch, EL406 , ELx405 , ELx50 skiver
Tekniske data
Tekniske data
| Type | 96-brønds flad magnet |
| Til brug med (udstyr) | 405 LS mikropladeskive, 405 Touch mikropladevasker, EL406 Mikroplade skive, ELx 405 mikropladeskive, ELx 50 Microplate Strip Washer |