Få mere at vide
Agilent BioTek Mikroplade skive flade magneter
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-4395145 Shop alle Agilent BioTek produkter
Type:
96-brønds flad magnet
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 12611795
Brand: Agilent BioTek 7103016
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Til indføring i skivers biomagnetiske separationsholdere
I fladbundet brønd, perler trukket til bånd hen over brøndbunden. I rundbundet brønd, perler trukket til knap forneden.
Ordreinfo
Til brug med: 405 LS, 405 Touch, EL406 , ELx405 , ELx50 skiver
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Type 96-brønds flad magnet
Til brug med (udstyr) 405 LS mikropladeskive, 405 Touch mikropladevasker, EL406 Mikroplade skive, ELx 405 mikropladeskive, ELx 50 Microplate Strip Washer