Få mere at vide
Agilent BioTek Liquid Handling Control Software
Shop alle Agilent BioTek produkter
:
LHC Software
Beskrivelse
Indeholder
Software på cd, installationsvejledning og 5 licenser
- Intuitiv StepWise protokoloprettelse med et ubegrænset antal metoder inkluderet for ultimativ fleksibilitet
- Automatisk protokolvalidering for fejlfri sikkerhed
- Dual mode kontrol til at oprette og køre protokoller fra pc eller downloade til instrumentets tastatur
- Sikkerhedsaktiveret beskyttelse for downloadede protokoller med LHC2 SECURE
- Udskrevne protokolrapporter og automatisk protokolhistorik
- Brugerdefinerede vedligeholdelsespåmindelser for fortsat instrumentydelse i travle laboratorier
- Flere instrumenter styret parallelt, inkl BioStack integrationer til uovervåget batchbehandling
Overholdelse
United States Food and Drug Administration 21 CFR Part 11 regulativ (LHC Secure Edition)
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | 21 CFR del 11 |
| Inkluderer | Software på cd, installationsvejledning og 5 licenser |
| Til brug med (udstyr) | BioTek 405 Touch Washer, 405 LS Washer, ELx405 Vælg Deep Well Washer, EL406 Vaskemaskine Dispenser og MultiFlo Dispenser |
| Type | Liquid Handling Control Software |