Få mere at vide
Agilent BioTek Absorbanstestplade
Artikelnummer. 15810418 Shop alle Agilent BioTek produkter
:
Absorbanstestplade
Artikelnummer. 15810418
Brand: Agilent BioTek 7260522
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Indeholder
  • Præcise spektrofotometriske kalibreringsdata for hvert neutralt tæthedsfilter ved otte bølgelængder: 405, 450, 490, 550, 620, 630, 690 og 750nm
  • Beskyttende etui
Giver ydeevneverifikation til mikropladelæsere.
  • Tester justering, nøjagtighed, reproducerbarhed og linearitet
  • Passer til størrelsen og formen af en standard mikroplade for let at passe i en mikropladelæser
  • Ideel til overvågning af et instruments ydeevne i overensstemmelse med lovmæssige krav
Overholdelse
Bruger NIST-sporbare glasfiltre med neutral densitet og præcisionsbearbejdede blanking- og justeringsverifikationshuller for at bekræfte ydeevnespecifikationerne.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Bølgelængde 405; 450; 490; 550; 620; 630; 690; 750 nm