Få mere at vide
Spectrum Labs™ Biotech CE dialyseslange
Artikelnummer. 15330682
MWCO:
300 kDa
Pakningsstørrelse:
10m
Artikelnummer. 15330682
Brand: Spectrum Labs™ 131456
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Spectrum Labs™ Biotech CE dialyserør er designet til at imødekomme kravene til løbende og hyppige dialyseapplikationer.
  • Hydrofil
  • Symetrisk porøsitet
Tekniske data
Produkttype Dialyseslange
MWCO 300 kDa
Diameter (metrisk) 20 mm
Længde (metrisk) 10 m
Bredde (metrisk) 31 mm flad bredde
Kapacitet (metrisk) 3.1 mL/cm
Oversigt Pakket våd i 0,05% natriumazid
Formulering Celluloseester
Mængde 10 m