Få mere at vide
Thermo Scientific™ BIOShield™ 720 rotorrøradaptere
Shop alle Thermo Scientific produkter
Volumen:
1,5/2,0 ml konisk mikrorør
10 ml blodprøverør
100 ml rundbundet, åbent rør
15 ml Starstedt-rør
15 ml konisk rør
150 ml rundbundet, åbent rør
180 ml polypropylenflaske med skruelåg
25 ml DIN rundbundet rør
25 ml universalrør
5/7 ml Rundbundet, åbent rør
5/7 ml blodprøverør
50 ml DIN rundbundet rør
50 ml konisk rør
Pakningsstørrelse:
Pakke med 4
Beskrivelse
Forøg din rotors alsidighed med Thermo Scientific™ BIOShield™ 720 røradaptere, som understøtter et bredt udvalg af rørstørrelser. Disse adaptere er til brug med BIOShield 720 High Speed Swinging-Bucket Rotor.
- Maksimal rørkapacitet: 4x 150 ml
- Maksimal OD xL: 50x 122 mm
Tekniske data
Tekniske data
| Type | Rotorrørsadapter |
| Volumen | 180 ml polypropylenflaske med skruelåg |