Få mere at vide
Thermo Scientific™ BIOShield™ 720 rotorrøradaptere
Artikelnummer. 10083114 Shop alle Thermo Scientific produkter
Volumen:
1,5/2,0 ml konisk mikrorør
10 ml blodprøverør
100 ml rundbundet, åbent rør
15 ml Starstedt-rør
15 ml konisk rør
150 ml rundbundet, åbent rør
180 ml polypropylenflaske med skruelåg
25 ml DIN rundbundet rør
25 ml universalrør
5/7 ml Rundbundet, åbent rør
5/7 ml blodprøverør
50 ml DIN rundbundet rør
50 ml konisk rør
Pakningsstørrelse:
Pakke med 4
Artikelnummer. 10083114
Brand: Thermo Scientific™ 75003813
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Forøg din rotors alsidighed med Thermo Scientific™ BIOShield™ 720 røradaptere, som understøtter et bredt udvalg af rørstørrelser.
Forøg din rotors alsidighed med Thermo Scientific™ BIOShield™ 720 røradaptere, som understøtter et bredt udvalg af rørstørrelser. Disse adaptere er til brug med BIOShield 720 High Speed Swinging-Bucket Rotor.
  • Maximum tube capacity: 4 × 150mL
  • Maximum O.D. × L: 50 × 122mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Type Rotor Tube Adapter
Volumen 150 ml rundbundet, åbent rør