Få mere at vide
Thermo Scientific™ BIOShield™ 720 højhastigheds svingende skovlrotor
Artikelnummer. 15183169 Shop alle Thermo Scientific produkter
Model-:
Bioshield 720 svingbar spandrotor med slide coat antifriktionsfinish
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 15183169
Brand: Thermo Scientific™ 75003183
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Spin sikkert ofte brugte rør med Thermo Scientific™ BIOShield™ 720 højhastighedssvingende skovlrotor.
Spin sikkert ofte brugte rør med Thermo Scientific™ BIOShield™ 720 højhastighedssvingende skovlrotor.
Bestillingsoplysninger:
Røradaptere, der sælges i sæt af fire, sælges separat. Kontakt din salgsrepræsentant for yderligere oplysninger.
Kompatibel med:
Thermo Scientific™ Sorvall™ ST16, SL16, Sorvall Legend™ X1, Multifuge™ X1, Megafuge™ 16 Centrifuge Series
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Type Svingende spandrotor
Volumen 4 x 180 mL
Maks. RCF 7,188 x g
Maks. Hastighed 6,300 rpm
Radius (metrisk) 162 mm
Maks. Rørlængde 122 mm
Maks. Rør diameter 50 mm
Til brug med (udstyr) Thermo Scientific Sorvall Legend X1, Sorvall ST 16, Multifuge X1, Megafuge 16 og SL 16 centrifuger
Vinkel 90°
Certificeringer/compliance Bioindeslutningscertificeret af CAMR™, HPA, Porton Down, Storbritannien
Bioindeslutning Ja
Model- Bioshield 720 svingbar spandrotor med slide coat antifriktionsfinish