Beskrivelse
Spin sikkert ofte brugte rør op til 7164 xg under forseglede forhold ved hjælp af Thermo Scientific™ BIOShield™ 1000A svingende skovlrotor.
Rotorhus, forrude, skovle, tætningslåg og rotormanual
Kompatibel med:
Thermo Scientific™ Sorvall™ ST40/40R, SL40/40R, Sorvall Legend™ XT/XTR, Megafuge™ 40/40R, Multifuge™ X3/X3R Centrifuge Series
Anbefalet til:
Blodrørsadskillelser, cellekultur og mikrobiologiske anvendelser
Bestillingsoplysninger:
Røradaptere, der sælges i sæt af fire, sælges separat. Kontakt din salgsrepræsentant for yderligere oplysninger.
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | BIOShield 1000A Swinging Bucket Rotor m/Slide Coat antifriktionsfinish |
| Type | Svingende spandrotor |
| Volumen | 4 x 250 mL |
| Maks. RCF | 7,164 x g |
| Maks. Hastighed | 6,000 rpm |
| Radius (metrisk) | 178 mm |
| Maks. Rørlængde | 130 mm |
| Maks. Rør diameter | 63 mm |
| Til brug med (udstyr) | Thermo Scientific Sorvall Legend XT/XF, Sorvall ST 40, Multifuge X3/X3F, Megafuge 40 og SL 40/40F centrifuger |
| Vinkel | 90° |
| Vis mere |