Få mere at vide
Thermo Scientific™ BIOShield™ 1000A rotoradaptere
Shop alle Thermo Scientific produkter
Volumen:
15 ml konisk rør
50 ml konisk rør
Pakningsstørrelse:
Pakke med 4
Beskrivelse
Øg rotorens alsidighed med Thermo Scientific™ BIOShield™ 1000A rotoradaptere, som giver støtte til 15/50mL koniske rør.
Bestillingsoplysninger:
En række andre adaptere (sælges i sæt af fire, medmindre andet er angivet) er tilgængelige til brug med både BIOShield 1000A Rotor (75-003-603) og TX-750 Swinging-Bucket Rotor med rektangulære skovle (75-003-607/75-003-614). Kontakt din salgsrepræsentant for yderligere oplysninger.
Tekniske data
Tekniske data
| Type | Rotorrørsadapter |
| Rørtype | Konisk |
| Volumen | 50 ml konisk rør |
| Rørstørrelse | 50 ml Falcon |