Få mere at vide
Gibco™ Biosate™ Pepton
Beskrivelse
Kombinationen af bugspytkirtelfordøjelse af kasein og gærekstrakt giver synergistiske ernæringsmæssige fordele, som ikke leveres af komponenterne alene, hvilket resulterer i en unik ernæringsprofil. Kunder har vist den kombinerede brug af disse to peptoner, når de leveres som Biosate Pepton, forbedrer toksinproduktionen med Clostridium-arter til vacciner, såsom Clostridium botulinum og Clostridium perfringens.
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | Opbevaringsforhold: 2 °C til 25 °C. Opbevares køligt og tørt i velforseglede beholdere. |
| Form | Pulver |
| Produkttype | Dehydrerede kulturmedier |
| Til brug med (applikation) | Ernæringstilskud i vitaminanalyser, følsomhedstest og andre laboratoriemedier og mikrobiel gæring, hvor det høje saltindhold ikke vil forstyrre |
| Produktlinje | Biosate |
| Mængde | 25 pund |
| Kilde | Animalsk oprindelse, kasein og gær |