Få mere at vide
Sartorius™ Biosart™ Overvåge
Artikelnummer. p-8007452 Shop alle Sartorius produkter
Skift visning
Farve:
Grå/Hvid
Grøn/Mørkegrøn
Hvid/sort
Emballage:
2 lag af 24
4 poser af 12 stk
48/pakke
Pakningsstørrelse:
Pakke med 48
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farve Emballage unitSize
11823292 Grøn/Mørkegrøn 4 poser af 12 stk Pakke med 48
11832691 Grå/Hvid 4 poser af 12 stk Pakke med 48
10679792 Hvid/sort 48/pakke Pakke med 48
11833292 Grå/Hvid 2 lag af 24 Pakke med 48
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11823292 Leverandør Sartorius™ Leverandørnr. 164024706K
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Mikrobiologiske og analytiske filtreringsenheder tilbyder overlegen ydeevne
Systemet gør det muligt for brugeren at vælge den optimale hardware og forbrugsstoffer til deres behov inden for kvalitetssikring. Kernen i systemet er en manifold i rustfrit stål designet til at rumme alle typer filterholdere og tragte. Bemærk venligst: grå filtre bliver sorte, når de er våde. Multi-grensystem til rutinemæssig koloni- eller partikeltælling.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Grøn/Mørkegrøn
Sterilitet Steril
nr. pr. sag 48 Pakke
nr. pr. pakke 48 Pakke
Emballage 4 poser af 12 stk
Mængde 48 Pakke
Type Overvåge
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • X48 BIOSART 100 0,45µM 47MM GREEN
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Brandfarligt fast stof Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
Faresætning
  • H228-Brandfarligt fast stof.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H332-Farlig ved indånding.
Sikkerhedssætning
  • P101-Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
  • P102-Opbevares utilgængeligt for børn.
  • P103-Læs etiketten før brug.
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P405-Opbevares under lås.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: nitrocellulose