Få mere at vide
Sartorius™ Biosart™ Overvåge
Shop alle Sartorius produkter
Farve:
Grå/Hvid
Grøn/Mørkegrøn
Hvid/sort
Emballage:
2 lag af 24
4 poser af 12 stk
48/Pk.
Pakningsstørrelse:
Pakke med 48
Beskrivelse
Systemet gør det muligt for brugeren at vælge den optimale hardware og forbrugsstoffer til deres behov inden for kvalitetssikring. Kernen i systemet er en manifold i rustfrit stål designet til at rumme alle typer filterholdere og tragte. Bemærk venligst: grå filtre bliver sorte, når de er våde. Multi-grensystem til rutinemæssig koloni- eller partikeltælling.
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Grå/Hvid |
| Sterilitet | Steril |
| nr. pr. sag | 48 Pakke |
| nr. pr. pakke | 48 Pakke |
| Emballage | 2 lag af 24 |
| Mængde | 48 Pakke |
| Type | Overvåge |