Få mere at vide
Sartorius™ Biosart™ Overvåge
Shop alle Sartorius produkter
Farve:
Grå/Hvid
Grøn/Mørkegrøn
Hvid/sort
Emballage:
2 lag af 24
4 poser af 12 stk
48/pakke
missing translation for 'unitSize'
Pakke med 48
Description
Systemet gør det muligt for brugeren at vælge den optimale hardware og forbrugsstoffer til deres behov inden for kvalitetssikring. Kernen i systemet er en manifold i rustfrit stål designet til at rumme alle typer filterholdere og tragte. Bemærk venligst: grå filtre bliver sorte, når de er våde. Multi-grensystem til rutinemæssig koloni- eller partikeltælling.
Specifications
Specifications
| Farve | Grå/Hvid |
| Sterilitet | Steril |
| nr. pr. sag | 48 Pakke |
| nr. pr. pakke | 48 Pakke |
| Emballage | 4 poser af 12 stk |
| Mængde | 48 Pakke |
| Type | Overvåge |
Safety and Handling
Product Identifier
- X48BIOSART 100 47MM NOIR 0,45µ QUA
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 4
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Brandfarligt fast stof Kategori 2
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- H225-Meget brandfarlig væske og damp.
- H302-Farlig ved indtagelse.
- H315-Forårsager hudirritation.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P264-Vask grundigt efter brug.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/
- P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P405-Opbevares under lås.
- P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
- MIXTURE LIST-Indeholder: nitrocellulose