Få mere at vide
Sartorius™ Biosart™ Overvåge
Artikelnummer. 10679792 Shop alle Sartorius produkter
Farve:
Grå/Hvid
Grøn/Mørkegrøn
Hvid/sort
Emballage:
2 lag af 24
4 poser af 12 stk
48/pakke
Pakningsstørrelse:
Pakke med 48
Artikelnummer. 10679792
Brand: Sartorius™ 164034706ACK
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Mikrobiologiske og analytiske filtreringsenheder tilbyder overlegen ydeevne
Systemet gør det muligt for brugeren at vælge den optimale hardware og forbrugsstoffer til deres behov inden for kvalitetssikring. Kernen i systemet er en manifold i rustfrit stål designet til at rumme alle typer filterholdere og tragte. Bemærk venligst: grå filtre bliver sorte, når de er våde. Multi-grensystem til rutinemæssig koloni- eller partikeltælling.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Hvid/sort
Sterilitet Steril
nr. pr. sag 48 Pakke
nr. pr. pakke 48 Pakke
Emballage 48/pakke
Mængde 48 Pakke
Type Overvåge
compliance-icons
Produktidentifikator
  • X48 BIOSART100 CN G/W ,45µ IND
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Brandfarligt fast stof Kategori 2
Faresætning
  • H228-Brandfarligt fast stof.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P241-Anvend eksplosionssikkert elektrisk/ventilations-/lys-/ /udstyr.
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P405-Opbevares under lås.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: nitrocellulose