Få mere at vide
Unity Lab Services™ Rekvalificeringsservice for biosikkerhedsskab
Artikelnummer. 30178678
Skift visning
Til brug med (udstyr):
Biosikkerhedsskab
Artikelnummer. Til brug med (udstyr)
30178678 Biosikkerhedsskab
1 options
Artikelnummer. 30178678 Leverandør Unity Lab Services™ Leverandørnr. RQBSC
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-11-2026
Rekvalificeringstjenester til biosikkerhedskabinet (dokumentation inkluderet)
Genkvalifikation (RQ): Dokumenteret verifikation af, at udstyret (som installeret) fungerer efter hensigten i henhold til fabrikantens specifikationer.
  • Verificerer vigtige udstyrsfunktioner og hjælper med at sikre, at udstyret fungerer som forventet af producenten og overholder standarder og krav.
  • Nøgletest, der tilbydes baseret på relevant certificeringsstandard (NSF49/en 12469/ DIN12480)
    • Få eksempler: Filterlækage, DEHS, Lufthastighed, El-sikkerhed, Luftstrømsrøgmønster, KI-DISCUS .
  • Bemærk venligst, at installation og driftskvalifikation, ideelt set sammen med forebyggende vedligeholdelse og kalibrering, skal udføres på laboratorieudstyr, før genkvalificeringsservice kan udføres.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Til brug med (udstyr) Biosikkerhedsskab
Produkttype Genkvalificeringstjeneste